2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307665-1G OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA 590 EUR
APOSOR307665-1G APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Formula: C₁₉H₁₇NO
MW: 275,344 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881436
Núm. CAS: 897035-09-5