Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307668-1G OR307668-250MG
APOSOR307668-1GEA 665 EUR
APOSOR307668-1G APOSOR307668-250MG
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Methyl diexo-3-Amino-7-oxa-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Formula: C₈H₁₃NO₃·ClH
MW: 207,655 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997948
Núm. CAS: 4505-16-2