(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR307673-1G OR307673-250MG
APOSOR307673-1GEA 1190 EUR
APOSOR307673-1G APOSOR307673-250MG
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Formula: C₁₁H₁₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505102
Núm. CAS: 1000304-40-4