(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1R,2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307676-1G OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA 416 EUR
APOSOR307676-1G APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.273 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09750530
Núm. CAS: 130981-12-3