cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307679-1G OR307679-250MG
APOSOR307679-1GEA 532 EUR
APOSOR307679-1G APOSOR307679-250MG
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974360
Núm. CAS: 539823-26-2