(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-2-Cyclopropylethene-1-boronic acid, (E)-2-(2-Cyclopropylvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-Cyclopropylvinylboronic acid, pinacol ester
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₂
MW: 194,078 g/mol
Pto. Ebullición: 90…95 °C (3 mm Hg)
Densidad: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07369776
Núm. CAS: 849061-99-0