cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307680-1G OR307680-250MG
APOSOR307680-1GEA 540 EUR
APOSOR307680-1G APOSOR307680-250MG
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₂₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04974362
Núm. CAS: 179686-77-2