trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-tert-Butyl 3-(benzylamino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09608005
Núm. CAS: 138026-89-8