(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307684-1G OR307684-250MG
APOSOR307684-1GEA 1220 EUR
APOSOR307684-1G APOSOR307684-250MG
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
(1R,2R,3S,4S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₉NO₄
MW: 253,294 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368276
Núm. CAS: 871357-91-4