trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 348 EUR
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Formula: C₄H₉NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520524
Núm. CAS: 215940-96-8