(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307691-1G OR307691-250MG
APOSOR307691-1GEA 632 EUR
APOSOR307691-1G APOSOR307691-250MG
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Formula: C₁₂H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198742
Núm. CAS: 500556-91-2