trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307696-1G OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA 509 EUR
APOSOR307696-1G APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
MW: 219,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368280
Núm. CAS: 925253-03-8