cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307697-1G OR307697-250MG
APOSOR307697-1GEA 509 EUR
APOSOR307697-1G APOSOR307697-250MG
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368281
Núm. CAS: 182628-12-2