trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307698-1G OR307698-250MG
APOSOR307698-1GEA 509 EUR
APOSOR307698-1G APOSOR307698-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368282
Núm. CAS: 1431365-04-6