cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307699-1G OR307699-250MG
APOSOR307699-1GEA 509 EUR
APOSOR307699-1G APOSOR307699-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368283
Núm. CAS: 1431365-58-0