trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 509 EUR
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
MW: 253,725 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368284
Núm. CAS: 1416307-75-9