cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307701-1G OR307701-250MG
APOSOR307701-1GEA 509 EUR
APOSOR307701-1G APOSOR307701-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₂
MW: 253,725 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368285
Núm. CAS: 1431364-55-4