trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307702-1G OR307702-250MG
APOSOR307702-1GEA 509 EUR
APOSOR307702-1G APOSOR307702-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368286
Núm. CAS: 1416307-72-6