cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307703-1G OR307703-250MG
APOSOR307703-1GEA 509 EUR
APOSOR307703-1G APOSOR307703-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368287
Núm. CAS: 1431364-00-9