cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307704-1G OR307704-250MG
APOSOR307704-1GEA 509 EUR
APOSOR307704-1G APOSOR307704-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24368289
Núm. CAS: 1431364-32-7