cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307706-1G OR307706-250MG
APOSOR307706-1GEA 509 EUR
APOSOR307706-1G APOSOR307706-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26936317
Núm. CAS: 1980008-31-8