cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR307707-1G OR307707-250MG
APOSOR307707-1GEA 509 EUR
APOSOR307707-1G APOSOR307707-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₅
MW: 294,303 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26936318
Núm. CAS: 1980007-31-5