1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 284 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08442257
Núm. CAS: 862821-16-7