(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 393 EUR
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂BrN·ClH
MW: 262,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13619674
Núm. CAS: 1208915-57-4