Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR307759-1G OR307759-250MG
APOSOR307759-1GEA 574 EUR
APOSOR307759-1G APOSOR307759-250MG
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Formula: C₁₀H₆N₂O₂
MW: 186.167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997949
Núm. CAS: 50266-85-8