6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 229 EUR
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027541
Núm. CAS: 1123169-17-4