6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR307766-5G
APOSOR307766-5GEA 166 EUR
APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₆H₃BrN₂OS
MW: 231,07 g/mol
Pto. de fusión: 299…300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12196499
Núm. CAS: 56844-40-7