4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307788-1G OR307788-250MG
APOSOR307788-1GEA 532 EUR
APOSOR307788-1G APOSOR307788-250MG
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₉H₂₃N₃O₂·ClH
MW: 361,866 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026442
Núm. CAS: 1204810-32-1