4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR307798-1G OR307798-5G
APOSOR307798-1GEA 0 EUR
APOSOR307798-1G APOSOR307798-5G
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
4-Oxo-cyclopentane-trans-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester
Formula: C₉H₁₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409224
Núm. CAS: 28269-03-6