[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Fmoc-N-amido-PEG2-alcohol, (9H-Fluoren-9-yl)methyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, Fmoc-5-amino-3-oxa-1-pentanol
OR307805-1G
OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA
50.9
EUR
APOSOR307805-1G
APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formula:
C₁₉H₂₁NO₄ MW: 327,374 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04974286 Núm. CAS: 299430-87-8 |