2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR307806-1G OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA 79.9 EUR
APOSOR307806-1G APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Formula: C₁₉H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796876
Núm. CAS: 260367-12-2