4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307814-1G
OR307814-5G
APOSOR307814-1GEA
0
EUR
APOSOR307814-1G
APOSOR307814-5G
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
4-Chloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formula:
C₁₀H₅Cl₄N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272353 Núm. CAS: 35871-17-1 |