7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307818-1G OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA 301 EUR
APOSOR307818-1G APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06239277
Núm. CAS: 136812-31-2