7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307819-1G OR307819-5G
APOSOR307819-1GEA 301 EUR
APOSOR307819-1G APOSOR307819-5G
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈BrN₃·ClH
MW: 274.545 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07700271
Núm. CAS: 1172413-56-7