6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307825-1G OR307825-5G
APOSOR307825-1GEA 301 EUR
APOSOR307825-1G APOSOR307825-5G
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₈ClN₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684136
Núm. CAS: 1171478-51-5