8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307831-1G OR307831-5G
APOSOR307831-1GEA 201 EUR
APOSOR307831-1G APOSOR307831-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114086
Núm. CAS: 5236-87-3