2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307832-1G OR307832-5G
APOSOR307832-1GEA 293 EUR
APOSOR307832-1G APOSOR307832-5G
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437564
Núm. CAS: 79249-34-6