2-Chloro-3-phenylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307834-1G
OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA
293
EUR
APOSOR307834-1G
APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formula:
C₁₅H₁₀ClN MW: 239,7 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179790 Núm. CAS: 2859-30-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...