5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307844-1G OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA 219 EUR
APOSOR307844-1G APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272456
Núm. CAS: 203626-57-7