6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 134 EUR
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215,248 g/mol
Pto. de fusión: 181…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437576
Núm. CAS: 92513-36-5