6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307846-1G OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA 293 EUR
APOSOR307846-1G APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272458
Núm. CAS: 203626-58-8