7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 293 EUR
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272459
Núm. CAS: 178984-37-7