7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307855-1G OR307855-5G
APOSOR307855-1GEA 293 EUR
APOSOR307855-1G APOSOR307855-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272320
Núm. CAS: 15644-88-9