4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307857-1G OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA 317 EUR
APOSOR307857-1G APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00814272
Núm. CAS: 96938-26-0