6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
6-Bromoquinolin-3-ol
OR307869-1G
OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA
139
EUR
APOSOR307869-1G
APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formula:
C₉H₆BrNO MW: 224.054 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09260430 Núm. CAS: 552330-94-6 |