4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR307871-1G OR307871-5G
APOSOR307871-1GEA 301 EUR
APOSOR307871-1G APOSOR307871-5G
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
4-Chloro-2-propyl-6-quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂
MW: 230,693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260432
Núm. CAS: 930570-37-9