6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 119 EUR
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
MW: 335.067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10703348
Núm. CAS: 1171071-46-7