Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)-6-methylpyridine
OR30788-1G OR30788-250MG
APOSOR30788-1GEA 29 EUR
APOSOR30788-1G APOSOR30788-250MG
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate 95+%
Methyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13188667
Núm. CAS: 98491-78-2