2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR307886-1G OR307886-5G
APOSOR307886-1GEA 301 EUR
APOSOR307886-1G APOSOR307886-5G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₇Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702833
Núm. CAS: 938138-94-4