2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR307890-1G OR307890-5G
APOSOR307890-1GEA 335 EUR
APOSOR307890-1G APOSOR307890-5G
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₁N·ClH
MW: 193,673 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987423
Núm. CAS: 53826-01-0